ABE1800
Anti-La-Related Protein 1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
La ribonucleoprotein domain family member 1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LARP1(23367)
Description générale
Immunogène
Application
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected La-Related Protein 1 in human cerebellum, human tonsil, and human pancreas tissues.
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected La-Related Protein 1 in 10 µg of HEK293 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable