ABE1400
Anti-TFE3
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Transcription factor E3, bHLHe33, Class E basic helix-loop-helix protein 33
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TFE3(7030)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected TFE3 in 10 µg of NIH/3T3 nuclear extract.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1