ABE1000
Anti-FOXM1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Forkhead box protein M1, Forkhead-related protein FKHL16, Hepatocyte nuclear factor 3 forkhead homolog 11, HFH-11, HNF-3/fork-head homolog 11, M-phase phosphoprotein 2, MPM-2 reactive phosphoprotein 2, Transcription factor Trident, Winged-helix factor fr
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOXM1(2305) , MPP2(4355)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected FOXM1 in 10 µg of human thymus tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable