ABD136
Anti-LGI1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Leucine-rich glioma inactivated protein 1, Epitempin-1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... LGI1(9211)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting/Peptide Inhibition Assay Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LGI1 in 15 µg of mouse brain tissue lysate.
Description de la cible
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable