ABC945
Anti-GMPR Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
GMP reductase 1, Guanosine 5′-monophosphate oxidoreductase 1, Guanosine monophosphate reductase 1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
primate (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GMPR(2766)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected GMPR in 10 µg of human skeletal muscle tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1