ABC846
Anti-Slc22A17 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Solute carrier family 22 member 17, 24p3 receptor, 24p3R, Brain-type organic cation transporter, Lipocalin-2 receptor, Neutrophil gelatinase-associated lipocalin receptor, NgalR, Slc22A17
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC22A17(51310)
Description générale
Immunogène
Application
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 μg/mL of this antibody detected Slc22A17 in SK-N-SH cell lysate with and without blocking peptide.
Description de la cible
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable