ABC521
Anti-Rab21 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Ras-related protein Rab-21
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... RAB21(23011)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blot Analysis: A representative lot of this antibody detected Rab21 in melanocyte membrane compartment lysate (Ohbayashi et al., (2012) Mol Biol Cell. 23(4):669-678).
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1000 dilution of this antibody detected Rab21 in 10 µg of PC12 cell lysate.
Description de la cible
Uncharacterized bands may be obeserved in some lysates.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable