ABC152
Anti-Annexin A2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Annexin A2, Annexin II, Annexin-2, Calpactin I heavy chain, Calpactin-1 heavy chain, Chromobindin-8, Lipocortin II, Placental anticoagulant protein IV, PAP-IV, Protein I, p36
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
primate (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), canine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANXA2(302)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Qualité
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected Annexin A2 in 10 µg of A549 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
A549 cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable