AB9858
Anti-GPCR G2A Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
G protein-coupled receptor G2A
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Gpr132(314480)
Spécificité
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Growth Cones & Axon Guidance
Forme physique
Stockage et stabilité