AB9842
Anti-phospho-Munc-18 (Ser515) Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
ANC18HA, Munc18-1, n-Sec1, nSsec1, NSEC1A, p67, Protein unc-18 homolog 1, Protein unc-18 homolog A, rbSec1, rbSec1A, rbSec1B, Sec1, Syntaxin-binding protein 1, Unc18-1, Unc-18A, Unc-18 homolog, Stxbp1, Unc18a
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer515)
Informations sur le gène
rat ... Stxbp1(25558)
Spécificité
Immunogène
Application
Informations légales
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2