Principaux documents
AB9756
Sigma-Aldrich
Anti-Ghrelin Antibody, active
Chemicon®, from chicken
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
chicken
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GHRL(51738)
Spécificité
Ghrelin, active
Immunogène
Peptide from ghrelin, active.
Application
Detect the Ghrelin protein using this Anti-Ghrelin, active validated for use in ELISA.
ELISA: 1:500-1:4,000 in a sandwich ELISA.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable