AB9712
Anti-Sortilin Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Neurotensin receptor 3
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SORT1(6272)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry: 1:500-1:1,000 on rat spinal cord.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable