AB9433-I
Anti-GLP1R Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
GLP-1R, GLP-1 Receptor, GLP1-R, GLP1R,GLP-1-R
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GLP1R(2740)
Description générale
Immunogène
Application
Metabolism
Signaling
Lipid Metabolism & Weight Regulation
Lipid Signaling
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: 2 ug/ml this antibody showed cytoplasmic staining of subsets of endocrine cells in islets of Langerhans in human pancreas.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable