Documents
AB6046
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-protéine 1 cytoplasmique interagissant avec FMR1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
cytoplasmic FMR1 interacting protein 1, Specifically Rac1-associated protein 1, cytoplasmic FMRP interacting protein 1, cytoplasmic FMR1-interacting protein 1, selective hybridizing clone
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), primate (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRA1(10011)
Description générale
La protéine 1 cytoplasmique interagissant avec FMR1 (CYFIP1) appartient à la famille des protéines CYFIP. Elle est un composant du complexe CYFIP1-EIF4E-FMR1, un complexe régulatoire pour la répression de la traduction qui se lie à la coiffe de l'ARNm. Au sein de ce complexe, la CYFIP1 joue le rôle d'adaptateur entre les deux autres composants et régule à la hausse l'activité de répression de la traduction de FMR1. Elle régule la morphogenèse épithéliale, lie l'actine-F et est un composant du développement et de la formation des excroissances des axones, des lamellipodes, des protrusions et des extensions membranaires. Par le biais de son interaction avec RAC1, CYFIP1 régule l'activité des protéines membres de la famille WASP. La protéine CYFIP1 est associée aux syndromes de Prader-Willi/d'Angelman et pourrait également jouer un rôle dans l'autisme.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH correspondant à une séquence interne (a.a. 519-532) de la protéine 1 cytoplasmique humaine interagissant avec FMR1.
Épitope : inconnu
Application
Analyse par western blotting (Snap i.d.) : une concentration de 5 µg/ml d'un précédent lot a permis de détecter la protéine 1 cytoplasmique interagissant avec FMR1 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Analyse par immunocytochimie : une dilution au 1/500e d'un précédent lot a permis de détecter la protéine 1 cytoplasmique interagissant avec FMR1 dans des cellules NIH/3T3, HeLa et A431.
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Signalisation
Détecter la protéine 1 cytoplasmique interagissant avec FMR1 à l'aide de cet anticorps anti-protéine 1 cytoplasmique interagissant avec FMR1 validé pour une utilisation en WB et en IC.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du cytosquelette
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa.
Analyse par western blotting : une concentration de 1 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine 1 cytoplasmique interagissant avec FMR1 dans 10 µg de lysat de cellules HeLa.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 154 kDa. Il existe trois isoformes connues de poids moléculaires calculés de 51 kDa, 94 kDa et 145 kDa. Des isoformes supplémentaires peuvent être observées dans certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HeLa
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Surya Nagaraja et al.
Cancer cell, 31(5), 635-652 (2017-04-25)
Diffuse intrinsic pontine glioma (DIPG) is a fatal pediatric cancer with limited therapeutic options. The majority of cases of DIPG exhibit a mutation in histone-3 (H3K27M) that results in oncogenic transcriptional aberrancies. We show here that DIPG is vulnerable to
Heba Elsayed et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 784-784 (2020-08-06)
Following peripheral nerve injury, a sequence of events termed Wallerian degeneration (WD) takes place at the distal stump in order to allow the regenerating axons to grow back toward the target organs. Schwann cells (SCs) play a lead role in
Agustin Gonzalez-Vicente et al.
Nutrients, 9(8) (2017-08-17)
Fructose-enriched diets cause salt-sensitive hypertension. Proximal tubules (PTs) reabsorb 70% of the water and salt filtered through the glomerulus. Angiotensin II (Ang II) regulates this process. Normally, dietary salt reduces Ang II allowing the kidney to excrete more salt, thereby
Gilles Gouspillou et al.
Scientific reports, 5, 8717-8717 (2015-03-04)
Anticancer treatments for childhood acute lymphoblastic leukaemia (ALL) are highly effective but are now implicated in causing impaired muscle function in long-term survivors. However, no comprehensive assessment of skeletal muscle mitochondrial functions in long-term survivors has been performed and the
Ruiying Ma et al.
Animal cells and systems, 27(1), 93-101 (2023-04-01)
Cytoplasmic FMR1-interacting protein 2 (CYFIP2) is an evolutionarily conserved multifunctional protein that regulates the neuronal actin cytoskeleton, mRNA translation and transport, and mitochondrial morphology and function. Supporting its critical roles in proper neuronal development and function, human genetic studies have