AB5909
Anti-Galanin Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-ETL8, Anti-GAL-GMAP, Anti-GALN, Anti-GLNN, Anti-GMAP
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GALR1(2587)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
CNS Control of Metabolism
Immunohistochemistry
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng/well control peptide (Catalog Number AG370) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1