AB5532
Anti-Nitrotyrosine Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
NO2-Tyrosine
About This Item
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Conditions d'expédition
dry ice
Informations sur le gène
human ... NOS1(4842)
Description générale
Spécificité
The cross-reactivities were determined using an ELISA test by competition experiments with the following compounds:
Compound Cross-reactivity ratio
NO2-Tyrosine-G-BSA 1
NO-Tyr-G-BSA 1/233
Tyr-G-BSA 1/>100,000
NO2-5HT-G-BSA 1/>100,000
NO-5HT-G-BSA 1/>100,000
NO-Cys-G-BSA 1/>100,000
NO-W-G-BSA 1/>100,000
NO-His-G-BSA 1/>100,000
Abbreviations:
(G) Glutaraldehyde
(BSA) Bovine Serum Albumin
Immunogène
Application
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
Oxidative Stress
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable