AB5370P
Anti-Capsaicin Receptor Antibody, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Vanilloid Receptor 1, VR1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TRPV1(7442)
Spécificité
Immunogène
Application
The antibody reacts well with tissue from the rat dorsal root ganglia.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Neurotransmitters & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable