AB5338P
Anti-Cocaine and Amphetamine Related Transcript Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
CART/CARP
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Cartpt(27220)
rat ... Cartpt(29131)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Reward & Addiction
Immunohistochemistry: 5-10 μg/mL It has been reported that the antibody will recognize CART in neurons (cell bodies) from the rat hypothalamic arcuate nucleus.
ELISA: 1:10,000-1:50,000 using 50-100 ng control peptide (Catalog Number AG228) per well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable