AB3795
Anti-Cortactin Antibody, phospho-specific [Tyr466]
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Amplaxin, Oncogene EMS1
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pTyr466)
Informations sur le gène
human ... CTTN(2017)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeleton
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2