AB356483
Anti-DsRed (RFP)
from rabbit
Synonyme(s) :
Red fluorescent protein drFP583:RFP
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
all (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Secondary & Control Antibodies
Western Blotting Analysis: A 1:200 dilution of a representative lot detected DsRed (RFP) in whole cell lysate from 293T cell expressing HcRed & DsRed-mouse USP21 fusion protein. (Courtesy of Dr. Ito Takashi at Nagasaki University).
Qualité
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DsRed (RFP) in whole cell lysate from 293T cell expressing DsRed-mouse USP21 fusion protein.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité