AB3534P
Anti-Epithelial Sodium Channel-γ Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
ENaC-gamma
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SCNN1G(6340)
Spécificité
SPECIES REACTIVITIES: The immunogen sequence is 100% conserved in mouse, 92% in human, 80% in rabbit. Reactivity with other species has not been confirmed.
Immunogène
1993; Snyder et al. 1994; Waldmann et al. 1995; Kreutz et al. 1997; Voilley et al.
1994; McDonald et al. 1994; Ludwig et al. 1998; Garty & Palmer 1997).
Application
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 1 mg/mL control peptide coated on well.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable