AB3121
Anti-Angiopoietin-2 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Ang-2
About This Item
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Angpt2(11601)
Spécificité
The immunogenic peptide sequence is 71% (15/21 aa) homologous with human Ang-2 and has no substantial homology with Ang-1. Antibody crossreactivity in other species is not established. The immunogen peptide is 85% conserved in porcine and 55% in chicken.
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable