AB3120
Anti-Angiopoietin-1 Antibody, NT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Ang-1
411,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
About This Item
411,00 €
Date d'expédition estimée le28 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ANGPT1(284)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
ECM Proteins
ELISA: 1:10,000-1:100,000 using 50-100 ng of control peptide per well (Catalog Number AG635).
Immunohistochemistry: Not tested. It is recommended that the antibody be used at 2-20 ug/ml in formaldehyde fixed tissue.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Fetal heart
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable