AB3100
Anti-Orexin-B Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-NRCLP1, Anti-OX, Anti-PPOX
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
bovine, mouse, pig, rat, canine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PPOX(5498)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA: 1:10,000 - 100,000 using 50-100 ng of control peptide per well.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Forme physique
Autres remarques
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable