AB2215
Anti-Interferon-β Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-IFB, Anti-IFF, Anti-IFN-beta, Anti-IFNB
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
neutralization: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Ifnb1(15977)
Spécificité
Immunogène
Application
Western blot (1:500) The antibody reacts with a 19kDa band coresponding to Mu-IFN-beta. Protocol below:
1. Put protein (approx 50ng) in blocking solution for 30-60 min RT
2. Add Primary antibody (1:500) to blocking solution
3. Agitate membrane for 60 min, RT
4. Wash 3X for 5min each with PBS-Tween
5. Add secondary antibody (1:1000) after diluting in PBS-Tween
6. Gentle agitation for 60min.
7. Wash 3X for 5min each with PBS-Tween
8. Develop with reaction kit of choice
Immunoprecipitation
Immunohistochemistry
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Conditionnement
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable