AB1583
Anti-Neuropeptide Y Antibody
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
NPY
596,00 €
En stockDétails
About This Item
596,00 €
En stockDétails
Produits recommandés
Source biologique
sheep
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
invertebrates, rabbit, guinea pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rabbit ... Npy(100301542)
Spécificité
Synthetic NPY completely abolishes radio labeled NPY binding to NPY antibody in RIA and antibody binding to tissue antigen.
Immunogène
Application
RIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Neuroscience
CNS Control of Metabolism
Hormones & Receptors
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable