Principaux documents
AB1557P
Sigma-Aldrich
Anti-NMDAR2B Antibody
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2B, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 3, glutamate receptor subunit epsilon-2, glutamate receptor. ionotropic, N-methyl D-aspartate 2B, Glutamate
10 μG
509,00 €
509,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1242
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 μG
509,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
509,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1242
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
NMDA receptors are a class of ionotropic glutamate receptors. NMDA receptor channel has been shown to be involved in long term potentiation, an activity dependent increase in the efficiency of synaptic transmission thought to underlie certain kinds of memory and learning. NMDA receptor channels are heteromers composed of the key receptor subunit NMDAR1 (GRIN1) and 1 or more of the 4 NMDAR2 subunits: NMDAR2A (GRIN2A), NMDAR2B (GRIN2B), NMDAR2C (GRIN2C), and NMDAR2D (GRIN2D).
Spécificité
NMDAR2B. Strong and specific immunolabeling of the 180 kDa NMDAR2B subunit of the NMDA receptor. No reactivity to NMDAR2A or NMDAR2C by Western blot. Immunolabeling has been blocked by preadsorption of the antibody with the C-terminal fusion protein that was used to generate the antibody.
Immunogène
C-Terminal Fusion Protein of the NMDAR2B (30 kDa).
Épitope : extrémité C-terminale
Application
&
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
μμ
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Description de la cible
180 kDa
Forme physique
Format : Produit purifié
Produit purifié par immuno-affinité
Purified rabbit polyclonal lyophilized from ammonium bicarbonate (5 mM). Some residual salt may also be present. À reconstituer dans 50 μl de PBS. Contains no preservatives.
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Subunit- and pathway-specific localization of NMDA receptors and scaffolding proteins at ganglion cell synapses in rat retina.
Zhang, J; Diamond, JS
The Journal of Neuroscience null
Josette S Lindahl et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 29(11), 2065-2073 (2004-05-13)
Phencyclidine (PCP) is a noncompetitive antagonist of the N-methyl-D-aspartate (NMDA) glutamate receptor subtype. It produces transient psychoses in normal individuals and exacerbates psychoses in schizophrenics. When administered to rodents, PCP elicits stereotypic behaviors including unrelenting head swaying, hyperlocomotion, and social
Tzyy-Nan Huang et al.
Journal of psychiatry & neuroscience : JPN, 42(1), 37-47 (2017-02-25)
Human genetic studies have indicated that mutations in calcium/calmodulin-dependent serine protein kinase (CASK) result in X-linked mental retardation and autism-spectrum disorders. We aimed to establish a mouse model to study how Cask regulates mental ability. Because Cask encodes a multidomain
Lei-Lei Liu et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 11, 279-279 (2017-09-30)
Recently, a line of evidence has demonstrated that the vertebrate retina possesses a novel retrograde signaling pathway. In this pathway, phototransduction is initiated by the photopigment melanopsin, which is expressed in a small population of retinal ganglion cells. These ganglion
Proteome profiling of s-nitrosylated synaptosomal proteins by isobaric mass tags.
Teodora Stella Wijasa et al.
Journal of neuroscience methods, 291, 95-100 (2017-08-10)