AB1557
Anti-NMDAR2B Antibody, pain
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
N-methyl D-aspartate Receptor Subtype 2B, NR2B
582,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
About This Item
582,00 €
Date d'expédition estimée le15 avril 2025Détails
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human, rat
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Adéquation
not suitable for immunohistochemistry
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRIN2B(2904)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunoprecipitation using solubilized hippocampal slices. 3 μL will (under appropriate conditions) quantitatively immunoprecipitate all NMDAR2B in 200 μg of rat brain lysate.
Not suggested for use in immunohistochemistry.
Note: Above dilutions are with 35S-protein A; with ECL dilutions may need to be considerably higher to obtain specific immunolabeling.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Brain tissue, Rat Purkinje cell dendrites, rat hippocampus lysate, HEK 293 cells expressing NR2B
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable