AB15332
Anti-Nicotinic Acetylcholine Receptor α7 Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Chrna7(11441)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in Rat brain tissue lysate.Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Nicotinic Acetylcholine Receptor 7 in Rat brain tissue lysate.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable