AB15097
Anti-mGluR4 Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
glutamate metabotropic receptor 4, glutamate receptor, metabotropic 4
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Grm4(268934)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Qualité
Mouse Brain Lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse Brain Lysate.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable