AB10439
Anti-PACSIN1 Antibody, NT
from rabbit
Synonyme(s) :
protein kinase C and casein kinase substrate in neurons 1, syndapin I
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human, mouse
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PACSIN1(29993)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable