Key Documents
96100049
Millipore
Vantage L Tube Kit 1000 mm
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Fabricant/nom de marque
Vantage
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
1 m (3.3 ft)
Diamètre
2.2 cm (0.9 in.)