Principaux documents
96100047-M
Millipore
Vantage L Tube Kit 250 mm
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Fabricant/nom de marque
Vantage
Technique(s)
protein purification: suitable
Longueur
24.9 cm (9.8 in.)
Diamètre
2.2 cm (0.9 in.)