Principaux documents
96100025
Millipore
Vantage L Adjuster Cartridge Housing Kit
About This Item
Code UNSPSC :
23151816
eCl@ss :
32011301
Matériaux
glass filled polypropylene surface (exterior)
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Vantage
Technique(s)
protein purification: suitable
Diamètre
2.2 cm (0.9 in.)