Principaux documents
957571
Supelco
Dosing aid made of PP, 20ml, 28mm, natural for Extran®, AWH
1 PKG
11,10 €
11,10 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
11,10 €
About This Item
Code UNSPSC :
41122409
Nomenclature NACRES :
NB.21
11,10 €
Date d'expédition estimée le27 mars 2025Détails
Devis pour commande en gros
Conditionnement
Fibre carton
Informations légales
EXTRAN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany