8.56044
Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Trityl-Protected Cysteine Resin
161,00 €
About This Item
161,00 €
Produits recommandés
Nom du produit
Fmoc-Cys(Trt)-NovaSyn® TGT, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
NovaSyn® TG
Novabiochem®
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles:
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references:
[1] E. Atherton, et al. in "Peptides 1990, Proc. 21st European Peptide Symposium, E. Giralt & D. Andreu(Eds), 1991, Escom, Leiden, pp. 243
[2] J. Lukszo, et al. (1996) Lett. Pept. Sci., 3, 157.
[3] Y. Fujiwara, et al. (1994) Chem. Pharm. Bull., 42, 724.
[4] K. Barlos & D. Gatos in “Fmoc solid phase peptide synthesis: a practical approach”, W. C. Chan & P. D.White (Eds.), Oxford University Press, Oxford, 2000, pp. 218.
Application
Liaison
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable