Principaux documents
8.55152
Sigma-Aldrich
SEA-PS resin
Novabiochem®
Synonyme(s) :
bis(2-Sulfanylethyl)aminotrityl polystyrene
1 G
271,00 €
5 G
875,00 €
271,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
271,00 €
5 G
875,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.22
271,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amine
Température de stockage
2-8°C
Description générale
A novel resin for preparation peptide thioesters by Fmoc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable