8.55090
Oxime resin HL (100-200 mesh)
Novabiochem®
103,00 €
About This Item
103,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
beads
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
oxime
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Protocols for Loading of Peptide Synthesis Resins
Liaison
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): beads
Loading (determined from the substitution of the Fmoc-Leu loaded resin): 1.0 - 1.5 mmol/g
Swelling Volume (in DMF): lot specific result
The polymer matrix is copoly (styrene - 1% DVB) 100 - 200 mesh.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Anhydrous HF is the preferred reagent for peptide cleavage from Boc-based resins, versatile and effective for various peptide synthesis.