Principaux documents
8.53118
Sigma-Aldrich
Trt-Cys(Trt)-OH.DEA Novabiochem®
8531180005
72,30 €
72,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
8531180005
72,30 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352401
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,30 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable