Principaux documents
8.53060
Sigma-Aldrich
Boc-Nle-OH . DCHA
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Nle-OH . DCHA, N-α-t.-Boc-L-norleucine dicyclohexylammonium salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H23N · C11H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
412.61
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Numéro de classement CE :
244-673-0
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[N+H2](C2CCCCC2)C1CCCCC1.N([C@@H](CCCC)C(=O)[O-])C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23N.C11H21NO4/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;1-5-6-7-8(9(13)14)12-10(15)16-11(2,3)4/h11-13H,1-10H2;8H,5-7H2,1-4H3,(H,12,15)(H,13,14)/t;8-/m.0/s1
Clé InChI
BFEVJIUEBDZIJQ-WDBKTSHHSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of norleucine amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0106
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): +8.5 - +11.5 °
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.