Principaux documents
8.53026
Sigma-Aldrich
Boc-Hyp-OH (cryst)
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Boc-Hyp-OH (cryst), N-α-t.-Boc-L-trans-4-hydroxyproline
25 G
285,00 €
100 G
852,00 €
285,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
285,00 €
100 G
852,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
285,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
122 °C (decomposition)
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N1(C(CC(C1)O)C(=O)O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C10H17NO5/c1-10(2,3)16-9(15)11-5-6(12)4-7(11)8(13)14/h6-7,12H,4-5H2,1-3H3,(H,13,14)
Clé InChI
BENKAPCDIOILGV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Building block for introduction of hydroxyproline amino-acid residues by Boc SPPS.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Boc SPPS
Liaison
Replaces: 04-12-0104
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in methanol): -71.5 - -64.5 °
Purity (TLC(0110)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Unnatural amino acids, the non-proteinogenic amino acids that either occur naturally or are chemically synthesized, are becoming more and more important as tools for modern drug discovery research.