Principaux documents
8.52413
Sigma-Aldrich
Fmoc-Cys(methylcarboxamide)-OH
for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Cys(methylcarboxamide)-OH, N-α-Fmoc-S-methylcarboxamide-L-cysteine
1 G
152,00 €
5 G
602,00 €
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
152,00 €
5 G
602,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.22
152,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-Cys(methylcarboxamide)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
15-25°C
Description générale
A novel derivative for the introduction of carboxamidomethyl (Cam) modified cysteine residues by direct Fmoc SPPS. Cys(Cam) containing peptides are required as standards for MS quantitation of proteins.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Application
Fmoc-Cys(methylcarboxamide)-OH has been used as a building block in the synthesis of peptide-acridine conjugates that target RNA.
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 98.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable