Principaux documents
8.52411
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Mmt)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Asn(Mmt)-OH, N-α-Fmoc-N-β-p-methoxytrityl-L-asparagine
1 G
67,60 €
5 G
203,00 €
67,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
67,60 €
5 G
203,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C39H34N2O6
Poids moléculaire :
626.70
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
67,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
amide
Température de stockage
15-25°C
Description générale
A superior derivative to Fmoc-Asn(Trt)-OH for the synthesis of Asn-containing peptides by Fmoc SPPS. Fmoc-Asn(Mmt)-OH is more soluble in DMF than Fmoc-Asn(Trt)-OH, thereby facilitating coupling reactions at higher concentration. Cleavage of the Mmt group is rapid, even when the residue is located at the N-terminus of a peptide.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Acetate (IC): ≤ 0.1 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable