Principaux documents
8.52383
Sigma-Aldrich
Fmoc-Val-Cys(psiDmp,Hpro)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Val-Cys(psiDmp,Hpro)-OH
1 G
144,00 €
5 G
733,00 €
8523830025
3 200,00 €
8523830100
13 250,00 €
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
144,00 €
5 G
733,00 €
8523830025
3 200,00 €
8523830100
13 250,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H36N2O7S
Poids moléculaire :
604.71
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
144,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
15-25°C
Description générale
A cysteine-based pseudoproline dipeptide. It prevents aggregation during Fmoc SPPS and enhances product purity in an identical manner to standard pseuproline dipeptides. The pseudoproline ring is cleaved with TFA, regenerating the native Cys residue.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Overcoming Aggregation in Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity Cysteine: ≥ 99.5 % (a/a)
Enantiomeric purity second amino acid: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(157A)): ≥ 97 %
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 97 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.50 %
Acetate (IC): ≤ 0.05 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
The product is a racemic mixture.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
The ease of assembly of a given peptide sequence is hard to predict, which makes peptide synthesis challenging. Review methods and reagents for avoiding aggregation in solid-phase peptide synthesis.