Principaux documents
8.52378
Sigma-Aldrich
Fmoc-Phe(SO3Na)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Phe(SO3Na)-OH, N-α-Fmoc-4-sulfophenylalanine sodium salt
1 G
303,00 €
5 G
1 350,00 €
303,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
303,00 €
5 G
1 350,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C24H20NNaO7S
Poids moléculaire :
489.47
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
303,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
sulfonic acid
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Introduction of 4-sulfo-phenylalanine is an effective strategy for increasing solubility of a peptide. This amino acid has also been employed in analogs of angiotensin 2 [1], phytosulfokine [2], and cyclolinopeptide A [3]. Its incorporation during solid phase synthesis using Fmoc-Phe(SO3Na)-OH is best carried out with base-mediated coupling methods such as PyBOP® or HBTU.
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Literature references
[1] E. Escher, et al. (1983) , 66, 1355.
[2] A. Bahyrycz, et al. (2004) , 10, 462.
[3] Y. Fujiwara, et al. (1994) , 42, 724.
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Optical rotation α 25/D (c=1 in DMF): -17.0 - -15.0 °
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Purity TLC (BAW 1): ≥ 97.0 %
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable