Principaux documents
8.52351
Sigma-Aldrich
cis-Fmoc-Pro(4-N3)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
cis-Fmoc-Pro(4-N3)-OH, Fmoc-(2S, 4S)-4-azidoproline
250 MG
98,10 €
1 G
297,00 €
98,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
98,10 €
1 G
297,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H18N4O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.38
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
98,10 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
cis-Fmoc-Pro(4-N3)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
azide
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[N+](=[N-])=N[C@@H]1CN([C@@H](C1)C(=O)O)C(=O)OCC2c3c(cccc3)c4c2cccc4
InChI
1S/C20H18N4O4/c21-23-22-12-9-18(19(25)26)24(10-12)20(27)28-11-17-15-7-3-1-5-13(15)14-6-2-4-8-16(14)17/h1-8,12,17-18H,9-11H2,(H,25,26)/t12-,18-/m0/s1
Clé InChI
HOPXMBBEYJTPNX-SGTLLEGYSA-N
Description générale
A useful tool for the synthesis of branched, side-chain modified, cyclic peptides and peptide tools for click chemistry by Fmoc SPPS. The side-chain azido group is completely stable to piperidine and TFA, but can be readily converted to an amine on the solid phase or in solution by reduction with thiols [1] or phosphines[2,3].
Associated Protocols and Technical Articles
Guide to Selection of Orthogonally-Protected Building Blocks for Fmoc SPPS
Literature references
[1] M. Meldal, et al. (1997) Tetrahedron Lett., 38, 2531.
[2] J. T. Lundquist & J. C. Pelletier (2001) Org. Lett.,3, 781.
[3] N. Nepomniaschiy, et al. (2008) Org.Lett., 10, 5243.
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Proline analogues are promising candidates for tuning the biological, pharmaceutical, or physicochemical properties of naturally occuring, as well as de novo designed, linear, and, cyclic peptides.
Novabiochem® offers orthogonally protected amino acids for peptide synthesis, including cyclic and branched peptides.