Principaux documents
8.52328
Sigma-Aldrich
Fmoc-hPhe-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-hPhe-OH, Fmoc-homo-L-phenylalanine
1 G
78,20 €
5 G
309,00 €
78,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
78,20 €
5 G
309,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C25H23NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
401.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
78,20 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥97.0% (HPLC)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H](CCc4ccccc4)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C25H23NO4/c27-24(28)23(15-14-17-8-2-1-3-9-17)26-25(29)30-16-22-20-12-6-4-10-18(20)19-11-5-7-13-21(19)22/h1-13,22-23H,14-16H2,(H,26,29)(H,27,28)/t23-/m0/s1
Clé InChI
CIHPCIUGLIZADU-QHCPKHFHSA-N
Description générale
Standard building block for introduction of homophenylalanine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable