Principaux documents
8.52233
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Ser-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-D-Ser-OH, N-α-Fmoc-D-serine
5 G
150,00 €
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
150,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C18H17NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
327.33
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
150,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥92.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
108-112 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
N([C@H](CO)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C18H17NO5/c20-9-16(17(21)22)19-18(23)24-10-15-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8,15-16,20H,9-10H2,(H,19,23)(H,21,22)/t16-/m1/s1
Clé InChI
JZTKZVJMSCONAK-MRXNPFEDSA-N
Description générale
Standard building block of introduction of D-serine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Liaison
Replaces: 04-13-1033
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 7.0 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable