Documents
8.52158
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Cys(Acm)-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-D-Cys(Acm)-OH, N-α-Fmoc-S-acetamidomethyl-D-cysteine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C21H22N2O5S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
414.47
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Pureté
≥97.0% (HPLC)
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Pf
143-145 °C
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
thiol
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/C21H22N2O5S/c1-13(24)22-12-29-11-19(20(25)26)23-21(27)28-10-18-16-8-4-2-6-14(16)15-7-3-5-9-17(15)18/h2-9,18-19H,10-12H2,1H3,(H,22,24)(H,23,27)(H,25,26)/t19-/m1/s1
Clé InChI
CSMYOORPUGPKAP-LJQANCHMSA-N
Description générale
Standard building block of introduction of D-cysteine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Cysteine-Containing Peptides
Liaison
Replaces: 04-13-1054
Remarque sur l'analyse
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011B)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 97.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable