Principaux documents
8.52135
Sigma-Aldrich
Fmoc-Asn(Ac₃AcNH-ß-Glc)-OH
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-Asn(Ac₃AcNH-ß-Glc)-OH, N-α-Fmoc-N-β-[3,4,6-tri-O-acetyl-2-(acetylamino)-deoxy-2-β-glucopyranosyl]-L-asparagine
100 MG
242,00 €
500 MG
1 190,00 €
1 G
2 360,00 €
242,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
242,00 €
500 MG
1 190,00 €
1 G
2 360,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C33H37N3O13
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
683.66
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
Nomenclature NACRES :
NA.22
242,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Fmoc-Asn(Ac₃AcNH-ß-Glc)-OH, Novabiochem®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥95% (TLC)
≥95.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
N([C@@H]4O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]4NC(=O)C)OC(=O)C)OC(=O)C)COC(=O)C)C(=O)C[C@H](NC(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3)C(=O)O
InChI
1S/C33H37N3O13/c1-16(37)34-28-30(48-19(4)40)29(47-18(3)39)26(15-45-17(2)38)49-31(28)36-27(41)13-25(32(42)43)35-33(44)46-14-24-22-11-7-5-9-20(22)21-10-6-8-12-23(21)24/h5-12,24-26,28-31H,13-15H2,1-4H3,(H,34,37)(H,35,44)(H,36,41)(H,42,43)/t25-,26+,28+,29+,30+,31+/m0/s1
Clé InChI
QOACISSHGAAMLK-MJCYOTSPSA-N
Description générale
An excellent derivative for the introduction of an Asn(AcNH-β-Glc) residue by Fmoc SPPS [1,2,3].
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Fmoc SPPS of Peptides containing Post-Translational Modifications
Literature references
[1] L. Otvos, et al. (1989) Pept. Res., 2, 362.
[2] M. Meldal, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 6987.
[3] L. Otvos, et al. (1990) Tetrahedron Lett., 31, 5889.
[4] J. Price, et al. (2010) J. Am. Chem. Soc., 132, 15359.
Liaison
Replaces: 04-12-8100
Remarque sur l'analyse
Color (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Purity (TLC(CMA2)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Identity (NMR, 1H): passes test
Identity (NMR): passes test
NMR-spectrum: passes test
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Informations légales
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
We provide an overview of our available reagents, together with recommendations and details of their use for synthesis of peptides containing post-translationally modified amino acids.